Merck
D5887
Sigma-Aldrich
Deuteriumchlorid -Lösung
20% in D2O
Synonym(e):
Salzsäure-d
About This Item
Lineare Formel:
DCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Isotopenreinheit
100 atom % D
Konzentration
20% in D2O
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)