Merck
175676
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4-chlorid
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
ND4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
57.52
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Dampfdruck
1 mmHg ( 160.4 °C)
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
powder
Methode(n)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Cl[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-JBISRTOLSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable