Wichtige Dokumente
D4297
Deoxycholsäure
BioXtra, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure, 7-Deoxycholsäure, Deoxycholsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine bile (ex gall bladder)
Beschreibung
anionic
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 1200-5000
Aggregatnummer
3-12
Verunreinigungen
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.1%
CMC
2-6
mp (Schmelzpunkt)
171-174 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
16
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChIKey
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Angaben zum Gen
human ... ATIC(471)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)