Wichtige Dokumente
D0815
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-Ethylpyridiniumjodid
≥99% purity (HPLC), solid
Synonym(e):
DASPEI
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-Ethylpyridiniumjodid, ≥99% (HPLC), solid
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Farbe
red
mp (Schmelzpunkt)
267 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
DMSO: 0.5 mg/mL
methanol: soluble
εmax
36.0-41.0 at 457-463 nm in methanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[I-].CC[n+]1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N2.HI/c1-4-19-14-6-5-7-17(19)13-10-15-8-11-16(12-9-15)18(2)3;/h5-14H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
AMAXNNVXIBDEMV-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?