Wichtige Dokumente
CWA-1085
Anti-Mouse CD16/CD32 (93) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
Synonym(e):
Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III/II
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
93, monoclonal
Produktlinie
ColorWheel®
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 30.04 and 36.95 kDa
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Kompatibilität
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Flow Cytometry in BALB/c mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: Staining of one million BALB/c mouse splenocytes was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1085, Anti-Mouse CD16/CD32 (93) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWDS-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Rat IgG2a isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Kompatibilität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)