Merck
11277065910
Roche
DIG DNA-Markierungsmischung
greener alternative
Synonym(e):
DNA-Markierung
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
Form
solution
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 standard reactions
Verpackung
pkg of 50 μL
Hersteller/Markenname
Roche
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die DIG DNA-Markierungsmischung ist eine anwenderfreundliche Markierungsmischung für die schnelle Markierung durch Random Priming mit Digoxigenin (DIG)-11-Desoxyuridin-Triphosphat (dUTP). DIG-dUTP wird in alle 20 bis 25 Nukleotide der neu synthetisierten DNA integriert. Aufgrund dieser Haptendichte in der DNA wird die höchstmögliche Sensitivität in der Nachweisreaktion erzielt.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde als sicherere Chemikalie entwickelt. Das DIG-System wurde als empfindliche und kosteneffektive Alternative zur radioaktiven Markierung im Nachweis von Nukleinsäuren entwickelt. Die Vielseitigkeit des DIG-Systems ist in zahlreichen Publikationen belegt. Die radioaktive Markierung stellt daher nicht mehr die einzige Option für die DNA-Markierung zur Hybridisierung dar.
Anwendung
Die DIG DNA-Markierungsmischung wird in vielen verschiedenen Hybridisierungsmethoden eingesetzt, darunter:
  • Southern Blots
  • Northern Blots
  • Dot Blots
  • Sreening von Genbibliotheken
  • In-situ-Hybridisierung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Inhalt
10x konzentriertes dNTP-Markierungsgemisch: 1 mM dATP, 1 mM dCTP, 1 mM dGTP, 0,65 mM dTTP, 0,35 mM DIG-dUTP, alkaliresistent, pH 7,5 (+20 °C)
Testzeit: Markierung: 1 Stunde bis über Nacht
Markierungseffizienz: Mit 1μg DNA pro Assay können etwa 10 % der Nukleotide in ca. 250 μg der neu synthetisierten markierten DNA innerhalb von 1 Stunde und etwa 30 % der Nukleotide in ca. 750 μg nach 20 Stunden integriert werden.
Qualität
Funktionsgetestet im DIG DNA-Markierungskit und im DIG-Detektionskit für Nukleinsäure.
Prinzip
DIG-markierte DNA-Sonden werden gemäß der random-primed Markierungsmethode erzeugt, die auf der Hybridisierung von Random-Oligonukleotiden am denaturierten DNA-Template basiert. Der komplementäre DNA-Strang wird zur Verlängerung mittels Klenow-Fragment (Enzym) unter Verwendung von 3′-OH-Termini zufälliger Random-Oligonukleotiden als Primer und einer Mischung aus Desoxyribonukleotiden mit alkaliresistentem DIG-11-dUTP synthetisiert. DIG-dUTP wird in alle 20 bis 25 Nukleotide der neu synthetisierten DNA integriert. Aufgrund dieser Haptendichte in der DNA wird eine höchstmögliche Sensitivität in der Nachweisreaktion erzielt.
Angaben zur Herstellung
Probenmaterialien
Als Template für Markierungsreaktionen
  • DNA-Fragmente von mindestens 100 bp
  • Linearisierte Plasmide, Cosmid oder λDNA,
  • Superspiralisierte DNA
  • Oder minimale DNA-Mengen (10 μg); es können z. B. aus Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt isolierte DNA-Restriktionsfragmente verwendet werden.
Hinweis: Die Markierung von linearer DNA ist effizienter als die Markierung von ringförmiger oder superspiralisierter DNA.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gamma-aminobutyric acid (GABA)-mediated neural connections in the Drosophila antennal lobe
<BIG>Okada R, et al.</BIG>
The Journal of Comparative Neurology, 514 (2009)
William Stanney et al.
Developmental biology, 459(2), 161-180 (2019-12-22)
Animal embryogenesis is initiated by maternal factors, but zygotic genome activation (ZGA) shifts regulatory control to the embryo during blastula stages. ZGA is thought to be mediated by maternally provided transcription factors (TFs), but few such TFs have been identified
Gerald Losensky et al.
Frontiers in microbiology, 5, 755-755 (2015-01-30)
It was recently shown that haloarchaeal strains of different genera are able to adhere to surfaces and form surface-attached biofilms. However, the surface structures mediating the adhesion were still unknown. We have identified a novel surface structure with Halobacterium salinarum
Diane M Ramos et al.
BMC developmental biology, 6, 55-55 (2006-11-23)
Precise temporal and spatial regulation of transgene expression is a critical tool to investigate gene function in developing organisms. The most commonly used technique to achieve tight control of transgene expression, however, requires the use of specific DNA enhancers that
Artikel
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.