CLS8388
Corning® Costar® traditional, round, plastic storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 125 mL, cap (plug seal), case of 24
Synonym(e):
plastic bottle, plastic bottles, storage bottle
Größe auswählen
109,00 €
Größe auswählen
About This Item
109,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
red high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
Sterilität
sterile
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
Verpackung
case of 24
Hersteller/Markenname
Corning 8388
Flaschenkapazität
125 mL
Flaschenhalsdurchm.
~44 mm
Halsdurchm.
45 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)