CLS5655500
PYREX® EZ Access™ wide mouth volumetric flask
capacity 500 mL
Synonym(e):
volumetric glassware
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE liner
cap (polybutylene terephthalate)
flask (class A glass)
flask (flat bottom, threaded)
Beschreibung
heavy duty, with GL32 screw cap
Leistungsmerkmale
class A
To Contain
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 5655-500
H × AD
260 mm × 102 mm
Kapazität
500 mL
Fitting
GL 32 thread
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)