CLS5641P250
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 250 mL, with 19/26 tapered PP stopper
Synonym(e):
Corning container
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
long
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B
closure type tapered polypropylene stopper
Verpackung
pack of 1
case of 5
Hersteller/Markenname
Corning 5641P-250
H × AD
225 mm × 84 mm
Größe
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)