CLS5641P25
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 25 mL, with 10/19 tapered PP stopper
Synonym(e):
Corning container
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
long
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B
closure type tapered polypropylene stopper
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5641P-25
H × AD
108 mm × 41 mm
Größe
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)