Merck
CLS431685
Corning®-Erlenmeyer-Kolben, 5 L
plain bottom, polycarbonate, sterile
Synonym(e):
Corning-Flasche
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
closure type Vented cap
Verpackung
pack of 1 ea
case of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 431685
Kapazität
5 L
Allgemeine Beschreibung
Der Corning® Einweg-Erlenmeyerkolben mit weitem Hals und 5 l Fassungsvermögen aus Polycarbonat und nicht-zytotoxischem Material bietet viel Platz und dient der Skalierung von Suspensionskulturen. Er zeichnet sich durch außergewöhnliche optische Klarheit und mechanische Festigkeit aus. Die Erlenmeyerkolben können einmalig bei 121 °C und 15 psi 20 Minuten lang autoklaviert werden. Ein wiederholtes Autoklavieren wird jedoch nicht empfohlen, da dies das Material des Kolbens schwächen kann. Darüber hinaus isoliert die große Entlüftungskappe den Behälter wirksam gegenüber der äußeren Umgebung, wodurch der Gasaustausch erleichtert und das Risiko eines Verschüttens minimiert wird.
Anwendung
Corning® 5-l-Erlenmeyerkolben wird zum Schütteln und Lagern von Kulturanwendungen eingesetzt.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Skaleneinteilung und glatter Boden
  • Sterilisiert mit einem Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) von 10⁻⁶
  • Nichtpyrogen
  • RNase-/DNase-frei
  • Weithalsig mit oranger Polypropylen-Entlüftungskappe
  • Einweg
Sonstige Hinweise
Durchstöbern Sie alle Erlenmeyerkolben
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High-volume shake flask cultures as an alternative to cellbag technology for recombinant protein production in the baculovirus expression vector system (BEVS)
Cronin C, et al.
Protein Expression and Purification (2020)