CLS431465
Corning® flask, canted neck, 150 cm, vented
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
Größe auswählen
254,00 €
Größe auswählen
About This Item
254,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
rectangular bottom flask
vent cap
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
cap
closure type Vented cap
Verpackung
pack of 5
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431465
Oberflächenbereich
150 cm2
Arbeitsvolumen
30-45 mL
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)