Merck
CLS430490
Corning® Kryoröhrchen mit Innenverschraubung
capacity 4.0 mL, bottom, round, seal, washer, self-standing: no
About This Item
UNSPSC-Code:
41121704
NACRES:
NB.17
Materialien
cap (Internal threaded)
polypropylene (Threaded)
round bottom tube
Sterilität
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
Leistungsmerkmale
bottom round
seal washer
self-standing: no
Verpackung
pack of 50 ea
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Corning 430490
Parameter
-196 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kapazität
4.0 mL
Farbe
natural
Fitting
cap (Internal Thread)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Diese aus Polypropylen hergestellten Fläschchen sind gegenüber Temperaturen bis -196 °C beständig.
  • Die Fläschchen sind mit einer Silikonscheibe oder einem O-Ring versehen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
  • Durch Einsätze farblich gekennzeichnet.
  • Alle selbststehenden Fläschchen weisen ein spezielles Bodendesign auf, das ihre Verriegelung im kryogenen Gestell und Tablett und somit eine einhändige Manipulation ermöglicht.
  • Einfach abzulesende, schwarze Skalen für präzise Volumenmessungen sind inbegriffen.
  • Große Kennzeichnungsfelder dienen der Bezeichnung des Inhalts und der Versuchsparameter.
  • Keine nachweisbare RNase/DNase
  • Mit Gammastrahlung sterilisiert
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.