BR114835
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 5 mL, with external thread, self-standing
Synonym(e):
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
Größe auswählen
410,00 €
Größe auswählen
About This Item
410,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
U-bottom bottom (self-standing)
colorless tube
polypropylene
polypropylene tube
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
self-standing
External thread
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 114835
Parameter
-196 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kapazität
5 mL
Röhrchendurchm.
12.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)