CLS4079
Corning® universal linear rack for Lambda® Plus single-and multi-channel pipettors
holds six single-channel pipettors, maximum of four 8-channel or 12-channel pipettors.
Synonym(e):
pipettor accessory
Größe auswählen
63,70 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
63,70 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 4 x 8/12-channel pipetors
Holds 6 x single channel pipetors
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 4079
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)