Merck
CLS3885
Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
flat bottom clear, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Größe auswählen
100 EA
1.400,00 €
1.400,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
1.400,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.15
1.400,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
flat bottom clear
round wells
white polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
bag of 20
pkg of 25 inner package
Hersteller/Markenname
Corning 3885
Größe
96 wells
Well T
10.7 mm
Well-Volumen
190 μL
Well-Arbeitsvolumen
25-125 μL
Farbe
white
Eignung
suitable for (cell culture)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Die einzigartigen Halbflächenplatten können dazu beitragen, seltene und teure Reagenzien zu sparen, da sie die pro Well benötigte Reagensmenge verringern und dennoch von den meisten standardmäßigen Lesegeräten gelesen werden können.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Corning® 96 Well Half-Area Microplate has half the growth area of a standard 96 well plate.
  • Flat bottoms with 190 μL total volume.
  • White walled plates enhance luminescent signals and have low background luminescence and fluorescence.
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene plates.
  • Opaque walls to prevent well-to-well crosstalk.
  • Optically clear flat well bottom permits direct microscopic viewing
  • Can be used for both top and bottom reading instruments.
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic.
  • Hydrophilic surface and negatively charged, optimized for cell attachment and growth.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)