CLS3798
Corning® 96-Well transparente Mikrotiterplatte aus Polystyrol
round bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
96 multiwell plate
Größe auswählen
308,00 €
Größe auswählen
About This Item
308,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
clear wells
polystyrene
round bottom clear
round wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Verpackung
bag of 25
Hersteller/Markenname
Corning 3798
Größe
96 wells
Well-Volumen
330 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (cell cuture)
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
- Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
- The round bottom is usually the best choice for washing, retrieving and sample auto-centering.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)