Merck
CLS356537
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonym(e):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
rectangular flask
Leistungsmerkmale
vented Cap
canted neck
Verpackung
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
Hersteller/Markenname
Corning 356537
Kapazität
75 cm2
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
Cell culture
Rechtliche Hinweise
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)