BR701372
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for (for luminescence measurement), vinyl
Synonym(e):
Accessories, PCR, Plates, Sealing films
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
vinyl
vinyl film
white
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
self-adhesive
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 701372
Eignung
suitable for (for luminescence measurement)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Black, light-absorbing film for optimal fluorescence measurements
- White, light-reflecting film for amplified luminescent signal
- Storable down to -40 °C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)