Merck
CLS354631
Corning® BioCoat Fibronectin Culture Slide
capacity 8 well
Synonym(e):
slides, chambers
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 12 (3 packs )
Hersteller/Markenname
Corning 354631
Kapazität
8 well
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
Cell culture
Rechtliche Hinweise
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)