PEZGS0816
Millicell® EZ-Objektträger
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 16/pk, sterile
Synonym(e):
8-Well-Glasobjektträger, Kammerobjektträger
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene wells
soda-lime glass slide
Qualitätsniveau
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Leistungsmerkmale
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
Verpackung
box of 16 units (4 trays, 4 units/tray)
Hersteller/Markenname
Millicell®
Methode(n)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
Höhe
13.9 mm , excluding lid
16.2 mm , including lid
L × B × H
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide dimensions
Länge
77.8 mm
Breite
33.8 mm
Größe
8 wells
Well-Oberfläche
0.7 cm2
Well-Volumen
200-700 μL
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Angaben zur Herstellung
- Die Zellen gemäß dem bevorzugten Protokoll kultivieren, fixieren und färben.
- Um an den Mikroskop-Objektträger zu gelangen, halten Sie den Millicell® EZ SLIDE auf einer ebenen Fläche fest und lösen die vier Laschen, indem Sie sie mit dem Daumen nach unten drücken. Entfernen Sie die Abdeckung. Drücken Sie den Objektträger nach unten und ziehen Sie die Wells zum Entfernen nach oben ab. Nehmen Sie den Objektträger aus der Halterung.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.