CLS353136
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, straight neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, blue vented
Synonym(e):
Corning container
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Leistungsmerkmale
cap blue vented
graduated 10 ‑ 200 mL
Hersteller/Markenname
Corning 353136
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Kapazität
150 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)