Merck
CLS3276
Corning®-Zellkulturkolben
surface area 75 cm2, straight neck, cap (vented)
Synonym(e):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
Materialien
cap (vented)
polystyrene
straight neck
triangular bottom flask
triangular flask
vent cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
case of 100
Hersteller/Markenname
Corning 3276
Maximales Volumen
90 mL
Oberflächenbereich
75 cm2
Arbeitsvolumen
15-22.5 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
In verschiedenen Größen, Designs und Verschlussausführungen verfügbar, um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt
  • Für optimale Zelladhäsion behandelt
  • Mit aufgedruckten Chargennummern für mühelose Rückverfolgung
  • 100 % integritätsgetestet
  • Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yonela Ntamo et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 623889-623889 (2021-02-16)
Over the years, immortalized rodent β-cell lines such as RIN, HIT, MIN, βTC, and INS-1 have been used to investigate pancreatic β-cell physiology using conventional two-dimensional (2D) culture techniques. However, physical and physiological limitations inherent to 2D cell culture necessitates
Garret Rochford et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(1), 65-78 (2019-11-14)
Herein we report an in-depth study on the cytotoxic mechanism of action of four developmental cytotoxic copper(ii) complexes: [Cu(phen)2]2+ (Cu-Phen); [Cu(DPQ)(Phen)]2+ (Cu-DPQ-Phen); [Cu(DPPZ)(Phen)]2+; and [Cu(DPPN)(Phen)]2+ (where Phen = 1,10-phenanthroline, DPQ = dipyrido[3,2-f:2',3'-h]quinoxaline, DPPZ = dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine, and DPPN = benzo[i]dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine). This