Merck
CLS3270
Corning® CellSTACK®-Zellkulturkammern
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 2
Synonym(e):
cell culture flasks, scale-up cell culture flasks, tissue culture flasks
Größe auswählen
2 EA
456,00 €
456,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
456,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.13
456,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
short neck
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap vented
graduations
Verpackung
pack of 1
case of 2
Hersteller/Markenname
Corning 3270
Oberflächenbereich
6360 cm2
Arbeitsvolumen
1250-1900 mL
Eignung
suitable for (scale-up cell culture)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
  • Ideal für das Hochskalieren von Zellkulturen
  • Kulturkammern ergeben eine Zellausbeute im Bereich 107 bis 109
  • Nützliche Alternative zur Verwendung mehrerer Roller- oder Spinnerflaschen.
  • Große mechanische Festigkeit und strukturelle Integrität.
  • 100 % leckgeprüft vor dem Versand
  • Zertifiziert pyrogenfrei und durch Gammastrahlung sterilisiert, mit geringer Partikelkontamination dank moderner Herstellungsverfahren
  • Anwenderfreundliche größere Öffnungen mit Schraubverschlüssen und belüfteten Kappen
  • Große, 26 mm breite Einfüllstutzen für den direkten Zugang zum Kammerboden und damit mehr Optionen für die sterile Übertragung von Medien und Kulturen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Has 6,360cm2 cell growth area
  • Two 26mm diameter filling ports allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system
  • Standard 33mm threaded caps have 0.2μm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Optional 33mm threaded caps are available with integrally sealed USP Class VI certified C-FLEX tubing to allow direct sterile transfer of media and cells
  • USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Sterilized by gamma radiation and certifiied nonpyrogenic
  • 100% leak tested prior to shipping
Rechtliche Hinweise
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)