CLS2975243
Corning® cover glasses
rectangular, No. 1, W × L 24 mm × 30 mm
Synonym(e):
coverslips, glass covers, slide covers
Größe auswählen
175,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
175,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
rectangular
Verpackung
pack of 100 ea
case of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Corning 2975-243
B × L
24 mm × 30 mm
Bindungsart
non-treated surface
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)