CLS2797
Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate
round bottom clear, PVC, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Größe auswählen
262,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
262,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
PVC
round bottom clear
round wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Hersteller/Markenname
Corning 2797
Verpackung
bag of 25 ×
Größe
96 wells
Well-Volumen
250 μL
Well-Arbeitsvolumen
50-150 μL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (cell cuture)
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate is economical and untreated.
- PVC microplates support solution-based assays, serial dilutions, and general storage applications.
- Well volume of 250 μL; recommended working volume of 50 to 150 μL.
- Lids are not available.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)