Merck
CLS2485
Corning® 1 x 8 Stripwell 96-Well-Platten
low volume, high binding surface, bulk packed, white
Synonym(e):
1 x 8 Stripwell Plates, 96-Well Stripwell Plate, 96-Well Stripwell Plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.15
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round white wells
white polystyrene plate
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Verpackung
plate of 12 strips
Hersteller/Markenname
Corning 2485
Größe
96 wells
Well-Volumen
190 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
Farbe
white
Eignung
suitable for (cell cuture)
Bindungsart
high binding surface
Allgemeine Beschreibung
Die Costar 1 × 8 Streifen sind bereits in eine „Eierschachtel-ähnliche“ 96-Well-Streifenhalterung eingelegt. Die Streifen passen in genau einer Richtung in die Halterung, das eine falsche Ausrichtung verhindert. Falls eine Abdeckung erforderlich ist, passt die eingekerbte Abdeckung auf die voll besetzte Streifenhalterung.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)