Merck
CLS11465
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 2 L, I.D. 1/4 in., sterile
Synonym(e):
Corning container
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polycarbonate
Beschreibung
plain
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
C-Flex tubing
Verpackung
case of 2
Hersteller/Markenname
Corning 11465
ID
1/4 in.
Kapazität
2 L
Volumen
2 L
20000 mL
Fitting
male luer lock
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)