Merck
CLS1003P500
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 500 mL
Synonym(e):
Corning container
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
perfluoroalkoxy copolymer
Leistungsmerkmale
graduations (100 mL)
Hersteller/Markenname
Corning 1003P-500
H × AD
120 mm × 82 mm
Größe
500 mL
Allgemeine Beschreibung
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)