CLS1003P250
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 250 mL
Synonym(e):
Corning container
About This Item
Materialien
perfluoroalkoxy copolymer
Leistungsmerkmale
graduations (50 mL)
Hersteller/Markenname
Corning 1003P-250
H × AD
95 mm × 67 mm
Größe
250 mL
Allgemeine Beschreibung
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)