This product is a cell line supplied by ECACC. The supplier notes that all cell lines are handled at containment level 2 in accordance with the Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP). This cell line was established in 1990, see Proc Royal Soc (B) 1990;241:187. For additional information please see the link below to review the supplier information:
https://www.culturecollections.org.uk/nop/product/nd723
ND7/23 Cell Line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92090903, Mouse x Rat Hybridoma nerve, Neuronal
Synonym(e):
ND7/23 Cells
Größe auswählen
412,00 €
Voraussichtliches Versanddatum05. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
412,00 €
Voraussichtliches Versanddatum05. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Mouse x Rat Hybridoma nerve
Verpackung
tube of 5 μg 92090903-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090903-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Neuronal
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Guten Tag, gehen wir Richtig in der Annahme, dass die Zellen als S1 GVO eingestuft sind?
1 Antwort-
Hilfreich?