LLCMK2 (Original)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85062804, rhesus monkey kidney, Epithelial
Größe auswählen
412,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
412,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rhesus monkey kidney
Beschreibung
Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Verpackung
tube of 5 μg 85062804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062804-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 42
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)