FM-88
13012421, human skin, Fibroblastic
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
FM-88, from human skin, 13012421, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Biologische Quelle
human skin
Beschreibung
Human melanoma, metastasis
Verpackung
tube of 5 μg 13012421-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012421-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Morphologie
Fibroblastic
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 10,12
D16S539: 9,13
D5S818: 11
D7S820: 12
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 16,19
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)