FM-74
13012422, human skin, Fibroblastic
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
FM-74, 13012422, from human skin
Biologische Quelle
human skin
Beschreibung
Human melanoma, metastasis
Wachstumsmodus
Adherent
Morphologie
Fibroblastic
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,9
D16S539: 12
D5S818: 12,13
D7S820: 8,9
THO1: 9.3
TPOX: 9,12
vWA: 16,17
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)