C8791
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 14 antibody produced in mouse
clone CKB1, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-CK14, Anti-EBS1, Anti-EBS1A, Anti-EBS1B, Anti-EBS1C, Anti-EBS1D, Anti-EBS3, Anti-EBS4, Anti-K14, Anti-NFJ
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CKB1, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:200 using methacarn-fixed, paraffin-embedded human tissue sections
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT14(3861)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable