Merck
C8181
Cover glasses
size 24 mm × 50 mm
Synonym(e):
Glass cover slips, Microscope cover slips
Größe auswählen
1 PKG
24,10 €
1 CASE
168,00 €
24,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
24,10 €
1 CASE
168,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122600
NACRES:
MA.01
24,10 €
Check Cart for Availability
Beschreibung
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
Verpackung
case of 10 1-oz pkgs
pkg of ~65 per ounce
Größe
24 mm × 50 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.