C7518
L-Carnitin -hydrochlorid
≥97%, from equine muscle
Synonym(e):
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrat, Vitamin BT
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
equine muscle
Assay
≥97%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
InChIKey
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable