Merck
C6456
Sigma-Aldrich
9-Cyano-N,N,N′-Triethylpyronin-N′-Caproinsäure N4-(Maleimidoethyl)piperazidchlorid
≥80% purity (HPLC), solid
Synonym(e):
NIR-2
About This Item
Lineare Formel:
C36H45N6O4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
661.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Produktbezeichnung
9-Cyano-N,N,N′-Triethylpyronin-N′-Caproinsäure N4-(Maleimidoethyl)piperazidchlorid, ≥80% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥80% (HPLC)
Form
solid
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(C#N)c3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CCCCCC(=O)N4CCN(CC4)CCN5C(=O)C=CC5=O
InChI
1S/C36H45N6O4.ClH/c1-4-39(5-2)27-11-13-29-31(26-37)30-14-12-28(25-33(30)46-32(29)24-27)40(6-3)17-9-7-8-10-34(43)41-21-18-38(19-22-41)20-23-42-35(44)15-16-36(42)45;/h11-16,24-25H,4-10,17-23H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
SWBDBUAWUNWTAS-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Fluoreszierendes Protein-Label.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)