Merck
C6187
Nalgene® sealing cap assembly
diam. 24 mm, pack of 2 ea
Synonym(e):
bottle seal, tube sealing device
Größe auswählen
2 EA
88,70 €
88,70 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
88,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.11
88,70 €
Auf LagerDetails
Materialien
Tefzel® plug
Viton® O-ring
polypropylene screw closure
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene DS3131-0024
Durchmesser
24 mm
Anwendung
Use with recommended tubes and bottles for leakproof service at maximum speed. Also recommended for spinning hazardous materials.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)