Merck
C2353
Supelco
Chromatographiesäulen, allgemeine Anwendungen
volume 13 mL, Overall H 7 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Materialien
polypropylene
Methode(n)
LPLC: suitable
Gesamt H
7 in.
Volumen
13 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Präzise geformt aus hochwertigem, chemisch inertem Kunststoff für organische Lösungsmittel
  • Enthält ein Reservoir & Endkappen
  • Polyethylen-Filterträger von mittlerer Porosität
Anwendung
Für allgemeine Chromatographiezwecke, für die Extraktion von Komponenten, mit speziellen Applikationen bei Isoenzym- und Proteinstudien, Hämoglobin-Fraktionierung und Entsalzung.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)