C-12621
Human Nasal Epithelial Cells (HNEpC)
500,000 proliferating cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human nose (nasal mucosa)
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(epithelial)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.