Merck
BMSIPD4400B400F1
Sigma-Aldrich
Blender Bag With Lateral Filter
capacity 400 mL
Synonym(e):
homogenization bag, homogenizer bag
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear
low-density polyethylene
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific IPD4400-B400F1
bag H × W
300 cm × 190 cm
Kapazität
400 mL
Allgemeine Beschreibung
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes lateral nylon 70µm filter.
Anwendung
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)