BAM168074102
Magic Touch 2™ midi ice pan with lid
capacity 4.0 L, black, pack of 1 ea
Synonym(e):
lab ice bucket
Größe auswählen
126,65 €
Listenpreis149,00 €Sparen Sie 15%Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
126,65 €
Listenpreis149,00 €Sparen Sie 15%Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
black
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art M16807-4102
Kapazität
4.0 L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Features:
- Snug fitting lids for additional insulation and protection
- Expanded urethane is lightweight for easy transport
- Fill line indicators
- Built-in spouts to pour of unwanted liquid*
- Raised edges for ease in carrying
- Lightly textured non-slip finish
- Stackable
*Feature is not in 1.0L pans
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)