Merck
BAF189830000
Bel-Art® Petri Dish Incubation Tray
Holds 100 mm Petri Dishes, dish capacity 4, white epoxy-coated (steel)
Größe auswählen
1 EA
104,50 €
104,50 €
Listenpreis110,00 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
104,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.12
104,50 €
Listenpreis110,00 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Materialien
white epoxy-coated (steel)
Leistungsmerkmale
Holds 100 mm Petri Dishes
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18983-0000
Schalenkapazität
4
Allgemeine Beschreibung
The Petri Dish Incubation Tray holds 100mm (4") Petri dishes securely on an incubator rack.
  • Excellent aid for keeping cell cultures organized
  • 28 holes in bottom allow air passage; 19mm (¾") in diameter
  • 1.6mm (¹/16") thick, white epoxy-coated steel
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF) for 15-20 min
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)