Merck
B1189
Sigma-Aldrich
β-Casomorphin 1-7 human
Größe auswählen
5 MG
194,00 €
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
194,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lyophilized solid
Qualitätsniveau
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)