Merck
AXYSCT050SSCS
Screw cap tube
self-standing, size 0.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cap (screw cap)
flat bottom tube
polypropylene
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc SCT-050-SS-C-S
Corning
Verpackung
pkg of 8x500caps/cs
Parameter
20000 × g max. RCF
Größe
0.5 mL
Farbe
clear
clear
Fitting
cap (screw cap)
Eignung
suitable for (centrifugation)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)