AXYPCR0208X
PCR strip tubes
amber for optically sensitive samples, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, pkg of 10x125strips/cs
Synonym(e):
centrifuge tubes
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-0208-X
Corning
Verpackung
pkg of 10x125strips/cs
Größe
0.2 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)