R6750
Ribonukleinsäure aus Backhefe (S. cerevisiae)
Synonym(e):
RNA
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.