Merck
AXYPCR0208CPC
PCR strip tubes
with strip caps, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
Synonym(e):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cap (domed strip caps)
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-0208-CP-C
Corning
Verpackung
pkg of 10x125strips/cs
Größe
0.2 mL
Farbe
clear
clear
Eignung
suitable for PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Made up of virgin polypropylene
  • Allows precise thermal transfer due to ultra-thin and consistent wall thickness
  • To prevent evaporation cap ensures a tight fit
  • Free From RNase-/DNase and nonpyrogenic in nature
  • Compatible with a wide variety of thermal cyclers
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)