Merck
AXYP384240SQCS
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
size 384 wells, Not Treated, working volume 240 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Synonym(e):
Corning cell culture plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.15
Materialien:
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
Maximales Volumen:
250 μL
Größe:
384 wells
Arbeitsvolumen:
240 μL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
Not Treated
Hersteller/Markenname
Axygen Inc P-384-240SQ-C-S
Corning
Verpackung
pkg of 10x5plates/cs
Maximales Volumen
250 μL
Größe
384 wells
Arbeitsvolumen
240 μL
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)